Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dulcitol, 99+%
Codice prodotto. p-124663 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10279213
Marca: Thermo Scientific Chemicals 117700250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 608-66-2 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 608-66-2
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Numero MDL MFCD00064288
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Sinonimo dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
PubChem CID 11850
ChEBI CHEBI:16813
IUPAC Name (2R,3S,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Dulcitol
Nota nome 99+%
Punto di fusione 188°C to 189°C
Colore White
Punti di ebollizione 275°C to 280°C (1.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 01, 544
Indice di Merck 15, 4362
Informazioni di solubilità (3% in water) Colorless
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder