Specifications
| For Use With (Application) | Antibody Competition |
| Formulation | PBS and 1 M Urea, pH 7.4. |
| Gene ID (Entrez) | 23399 |
| Molecular Weight (g/mol) | MolecularWeight-theroretical: 23 kDa |
| Quantity | 100 μL |
| Storage Requirements | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gene Alias | CTD nuclear envelope phosphatase 1, DULLARD, dullard homolog, dullard homolog (Xenopus laevis), EC 3.1.3.16, HSA011916, NET56, Serine/threonine-protein phosphatase dullard |
| Gene Symbol | CTDNEP1 |
| Inhibitor Properties | This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68840. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL |
| Product Line | Novus |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?