Learn More
Euro Protection™ Dunlop™ Selenium Boots
Click to view available options
Size:
40
42
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Certified |
| Colore | Green, Black, White |
| Materiale pianta del piede | PVC |
| Da utilizzare con (applicazione) | For working purpose |
| Materiale rivestimento interno | Polyester |
| Materiale | PVC |
| Size | 40 |
| Caratteristiche suola | Black color, anti-slip sole |
| Materiale suola | PVC |
| Stile | Non-safety |
| Vedi altri risultati |