Learn More
R&D Systems™ DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 1
Click to view available options
Quantità:
1 Kit (5 x 384-well Plates)
1 Kit (for 5 Plates)
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Quantità | 1 Kit (for 5 Plates) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |