Learn More
Macherey-Nagel™ Rotolo di carta per pH Duotest™
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
1 to 4.3
3.5 - 6.8
42498
42561
9.5 - 14
Dimensione della confezione:
1 PCS
5m
Descrizione
Featuring two indicator zones for more accurate readings. Macherey Nagel™ Duotest™ pH Paper Rolls give the user the best possible accuracy in pH measurement.
- Provides rapid and reliable results
- Available for a range of pH gradations
- Shows two different colours for each pH-value at intervals of 0.3 to 1 pH unit
- Allows more accurate reading and good estimation of intermediate values
Specifica
Specifica
| Intervallo di pH | 9.5 - 14 |
| Formato | Rullo |
| Graduazioni | 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 13.5, 14.0 |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Carta pH |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 mm |