Learn More
Macherey-Nagel™ Rotolo di carta per pH Duotest™
Codice prodotto. 10320771 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
1 to 4.3
3.5 - 6.8
42498
42561
9.5 - 14
Dimensione della confezione:
1 PCS
5m
Codice prodotto. 10320771
Marca: Macherey-Nagel™ 90303
Edge
Per la misurazione del pH con precisione e accuratezza avanzate. Il rotolo di carta per pH DoutestTM offre due diversi colori per ciascun valore pH. Ciò consente all'utente di misurare il pH con la massima precisione possibile.
Featuring two indicator zones for more accurate readings. Macherey Nagel™ Duotest™ pH Paper Rolls give the user the best possible accuracy in pH measurement.
  • Provides rapid and reliable results
  • Available for a range of pH gradations
  • Shows two different colours for each pH-value at intervals of 0.3 to 1 pH unit
  • Allows more accurate reading and good estimation of intermediate values
Specifica
Intervallo di pH 3.5 - 6.8
Formato Rullo
Graduazioni 3.5, 3.8, 4.1, 4.4, 4.7, 5.0, 5.3, 5.6, 5.9, 6.2, 6.5, 6.8
Quantità Confezione da 5
Tipo Carta pH
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Larghezza (sistema metrico) 10 mm