Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17811081 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
66 cm
91.4 cm
107 cm
Capacità (sistema metrico):
18 L
25.2 L
31.6 L
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 17811081
Marca: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB26X26
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot - Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.
  • Designed for steam sterilization of pharmaceutical production equipment and components
  • 1073B Tyvek™ construction allows for optimal steam penetration during sterilization
  • Excellent impact resistance
  • Consistently strong factory seals
  • Exceptional microbial barrier
  • Resists tearing and punctures from sharp corners and heavy machine parts
  • Lot traceable
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 4.75 gal.
Capacità (sistema metrico) 18 L
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance
Tipo di chiusura Heat Seal
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Sterilization of Pharmaceutical Equipment
Include Steam Indicator
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.200 mm
Senza lattice Yes
N. per custodia 50
Metodo di sterilizzazione Steam
Temperature Range (Metric) 121°C to 125°C
Spessore (sistema imperiale) 8 mil
Dimensioni (L x P) 26 x 26 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 26 in.
Lunghezza (sistema metrico) 66 cm
Larghezza (sistema imperiale) 26 in.
Larghezza (sistema metrico) 66 cm
Product Type Autoclave Bag