Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
66 cm
91.4 cm
107 cm
Capacità (sistema metrico):
18 L
25.2 L
31.6 L
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Designed for steam sterilization of pharmaceutical production equipment and components
- 1073B Tyvek™ construction allows for optimal steam penetration during sterilization
- Excellent impact resistance
- Consistently strong factory seals
- Exceptional microbial barrier
- Resists tearing and punctures from sharp corners and heavy machine parts
- Lot traceable
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.35 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 31.6 L |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance |
| Tipo di chiusura | Heat Seal |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization of Pharmaceutical Equipment |
| Include | Steam Indicator |
| Materiale | Tyvek |
| Vedi altri risultati |