Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Barometer
Codice prodotto. p-4604540 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) faccia:
64 mm
Materiale:
Plastic
Modello:
3938
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17580685
Marca: H-B Instrument™ B615020300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Recalibrateable unit
  • Features black lines and numbers
  • Hole present for wall mounting
  • Adjust automatically once set
  • Designed to work in altitudes below 6562 ft. (2000m)
Specifica
Modello 3938
Tipo Barometer
Lunghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 64 mm
Materiale Plastic
Diametro (sistema metrico) faccia 64 mm