Learn More
Tampone DuraCal™ pH 10.01
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 ml
Dimensione della confezione:
1500mL
250mL
Descrizione
- 10.01 pH value
- Immune to micro-organisms
- Expiration date on the bottle
- First class certificate with traceability to international standards
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow |
| pH | 10.01 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 250 mL |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Informazioni di solubilità | Water Soluble |