Learn More
Tampone DuraCal™ pH 12
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
- 12.00 pH value
- Immune to micro-organisms
- Expiration date on the bottle
- First class certificate with traceability to international standards
Specifica
Specifica
| pH | 12 pH |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 ml |
| Tipo di soluzione | Tampone |