Learn More
DuraCal™ Buffer pH 4.01, Hamilton™
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Specifica
Specifica
| Colore | Red |
| pH | 4.01 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 250 mL |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Informazioni di solubilità | Water Soluble |