Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ 300 mL Erlenmeyer Flask with Hollow Glass Stopper
Click to view available options
:
300mL; 29/32 joint
Descrizione
- Reinforced standard ground neck
- Joint size durably marked on neck
- Joint size of 29/32
- Manufactured from DURAN™ borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Vetro |
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Iodine determination |
| Stile collo | Ground, reinforced |
| Giunto rastremato standard | 29/32 |
| Graduated | Yes |
| Forma del fondo | Flat |
| Tipo di chiusura | Hollow |