Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatori Duran con rubinetto d'arresto NS
Codice prodotto. 10567891
Click to view available options
Cone Size:
NS 14/23
NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10567891
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05098001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prodotto da tubi in vetro DURAN™. Adattatori Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ con valvola di chiusura NS comprendono un portagomma in vetro piegato (90°) e una valvola di chiusura NS con tappo in vetro pieno, foro: 2.5 mm.
  • Manufactured from DURAN™ glass tubing
  • Includes bent glass olive (90°) and stopcock with solid glass plug, bore: 2.5mm.
Specifica
Cone Size NS 14/23
Include Bent glass olive (90°), Solid glass plug, bore 2.5mm
Materiale Duran Glass
Product Type Adapter