Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensatori di Allihn Duran™
Codice prodotto. 10324902
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
14/23
19/26
29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
400 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10324902
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05223211
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Facilitates the condensing of vapors in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Condensers Acc. to Allihn are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN 12581
  • With NS socket and cone
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Available with either glass olive or GL plastic olives/threads
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per vapori di condensazione
Lunghezza camicia (sistema metrico) 160 mm
Quantità Confezione da 1
Nessun giunto rastremato standard 14/23
Materiale Duran Glass
Tipo Condensatore di Allihn