Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensatori di Allihn Duran™
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
14/23
19/26
29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
400 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acc. to DIN 12581
- With NS socket and cone
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Available with either glass olive or GL plastic olives/threads
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per vapori di condensazione |
| Lunghezza camicia (sistema metrico) | 250 mm |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Nessun giunto rastremato standard | 14/23 |
| Materiale | Duran Glass |
| Tipo | Condensatore di Allihn |