Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Allihn Condensers with Cone
Click to view available options
Include:
100 - 250 mL Extractor
70mL Extractor
DURAN™ Olive Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For Condensing Vapors |
| Include | 70mL Extractor |
| Quantità | 1 Pack |
| Nessun giunto rastremato standard | NS 29/32 |
| Materiale | Duran Glass |
| Tipo | Allihn Condenser |