Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Aspirator Laboratory Bottle, Standard Taper Socket Side Arm, complete with Glass Stopcock and Glass Stopper
Codice prodotto. 15251999 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 15251999
Marca: DWK Life Sciences 247024405
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Aspirator bottle, complete with glass stopcock and glass stopper.
Aspirator bottles, complete with glass stopcock. Complying with ISO 4796, these aspirators have a ground joint neck and glass stopper
  • Supplied ready to use
  • DURAN™ glass stopcock
  • DURAN™ glass stopper
  • Large range of sizes available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage and dispensing of liquids and reagents
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
N. per confezione 10/Pk.
Finitura collo Standard Taper Joint Bottom 19/26
Diametro (sistema metrico) 86 mm