Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Aspirator Laboratory Bottle, Standard Taper Socket Side Arm, Unground Neck, without Stopper
Codice prodotto. p-7189230 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10179350
Marca: DWK Life Sciences 247016302
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Aspirator bottle with ground joint glass side-arm.
Aspirator bottles, ground glass side-arm fro dispensing of liquids. Complying with ISO 4796, these aspirators have a ground socket side-arm and plain neck to accept rubber stoppers. Compatible stopcocks assemblies are available separately.
  • Outlet facilitates attachment of ground jointed stopcock
  • With plain unground neck for rubber stopper and bottom ground joint outlet
  • Made of virtually inert, chemically resistant DURAN™ glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage and dispensing of liquids and reagents
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
N. per confezione 1/Pk.
Finitura collo Standard Taper Joint Bottom 19/26
Diametro (sistema metrico) 134 mm