Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Becher Duran
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
400 mL
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
pezzi 10
Description
- Spout for clean pouring
- Uniform wall thickness distribution
- Meets DIN 12331/ISO 3819 standards
- Constructed from DURAN™ borosilicate glass
Spécification
Spécification
| Diametro (sistema metrico) esterno | 70mm |
| Capacità (sistema metrico) | 400 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 130mm |
| Quantità | 1Pack |
| Tipo | Becher |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | DIN 12331/ISO 3819 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu