Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Becher Duran
Codice prodotto. p-8005992
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
400 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11923621
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 07004049
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for heating applications in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Beakers feature an easy-to-read scale and a large labeling area in fired-on, durable white ceramic.
  • Spout for clean pouring
  • Uniform wall thickness distribution
  • Meets DIN 12331/ISO 3819 standards
  • Constructed from DURAN™ borosilicate glass
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 60 mm
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Quantità Confezione da 10
Tipo Becher
Graduated
Certificazione/Conformità DIN 12331/ISO 3819