Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Blank for Engler Distilling Flask, with beaded rim
Codice prodotto. p-7189231 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
125 mL
150 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11679888
Marca: DWK Life Sciences 216512908
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For further processing.
Blanks for DURAN™ Engler Distilling Flasks are intended for further processing into DURAN™ Engler flask according to ASTM D86 and DIN EN ISO 3405. Engler flasks are ideal as heating glasses and for distillations due to their uniform wall thickness.
  • With beaded rim
  • For further processing to DURAN™ Engler flask according to ASTM D86 and DIN EN ISO 3406
  • Due to uniform wall thickness ideal as cooking glass and suitable for distillations
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) base 73 mm
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) For further processing.; Heating
N. per confezione 10/Pk.