Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Blank for separating funnel, conical for ISO 4800
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
Descrizione
DURAN™ separating funnels are used in chemistry to separate non-mixable liquids. DURAN™ separating funnels Raw bodies are designed for forming the appropriate standard ground joint sleeve according to DIN ISO 4800.
- Conical shape for ISO 4800
- Glass articles for further processing
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 131 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Blank for further processing as dropping funnel; Phase separation |
| Quantità | 10/Pk. |