Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Blank for separating funnel, conical for ISO 4800
Codice prodotto. 15281619 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
Codice prodotto. 15281619
Marca: DWK Life Sciences 210132403
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For further processing as separating funnel with tap and standard ground joint.
DURAN™ separating funnels are used in chemistry to separate non-mixable liquids. DURAN™ separating funnels Raw bodies are designed for forming the appropriate standard ground joint sleeve according to DIN ISO 4800.
  • Conical shape for ISO 4800
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 64 mm
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Blank for further processing as dropping funnel; Phase separation
Quantità 10/Pk.