Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilicate Glass Nitrogen Round Bottom Flasks
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
24 mL
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Giunto a bussola:
Center Neck: 14/23 NS
Center Neck: 29/32 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Giunto a bussola | Center Neck: 14/23 NS |
| Forma del fondo | Round |