Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni in vetro borosilicato DURAN™ con giunto conico smerigliato
Codice prodotto. 10572671
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
5 L
10 L
Giunto a bussola:
14/23 NS Socket
19/26 NS Socket
24/29 NS Socket
29/32 NS Socket
45/40 NS Socket
Presa 24/29 NS
Raccordo 14/23 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10572671
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002458
Specifica
Certificazione/Conformità According to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Giunto a bussola 24/29 NS Socket
Forma del fondo Round
Diametro (sistema metrico) esterno 105 mm