Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni in vetro borosilicato DURAN™ con giunto conico smerigliato
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
5 L
10 L
Giunto a bussola:
14/23 NS Socket
19/26 NS Socket
24/29 NS Socket
29/32 NS Socket
45/40 NS Socket
Presa 24/29 NS
Raccordo 14/23 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | In base a DIN EN ISO 4797 e in aggiunta allo standard |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato DURAN™, Duran Glass |
| Giunto a bussola | Raccordo 14/23 NS |
| Forma del fondo | Rotondo |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 64 mm |