Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni a tre colli in vetro borosilicato DURAN™ con colli laterali paralleli
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
Giunto a bussola:
14/23 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
29/32 NS Side Neck, 45/40 NS Center Neck
29/32 NS collo lato, 29/32 NS collo centro
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acc. to DIN 12392
- Two parallel side necks at 90° angle
- With conical ground joints, featuring high taper accuracy and excellent tightness
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato Duran™, Duran Glass |
| Giunto a bussola | 29/32 NS Side Neck, 45/40 NS Center Neck |
| Forma del fondo | Rotondo |