Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni a due colli in vetro borosilicato DURAN™
Especially made for distillation, reactions and to make solutions or hold, contain and collect chemicals. Lenz Laborglasinstrumente™ Two-Neck Round Bottom Flasks, Side Neck Angled are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
23.80€ - 70.28€
Spezifikation
Materiale | Vetro borosilicato Duran™, Duran Glass |
---|---|
Forma del fondo | Rotondo |
Produktcode | Marke | Capacità (sistema metrico) | Giunto a bussola | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacità (sistema metrico) | Giunto a bussola | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10602662
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03213270 |
1000 mL | 19/26 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck |
70.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12633790
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03211137 |
100 ml | NS 14/23 collo laterale, NS 14/23 collo centrale |
30.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10332611
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214137 |
100 mL | 14/23 NS collo lato, 29/32 NS collo centro |
32.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10070281
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214237 |
100 ml | 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck |
46.06€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10372751
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214149 |
250 mL | 14/23 NS collo lato, 29/32 NS collo centro |
32.07€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10204481
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214249 |
250 mL | 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck |
55.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10481083
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03213149 |
250 mL | 14/23 NS Side Neck, 24/29 NS Center Neck |
48.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10284521
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214449 |
250 mL | 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck |
38.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10382751
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214158 |
500 mL | 14/23 NS collo lato, 29/32 NS collo centro |
37.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10388839
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214128 |
50 ml | NS29/NS14 |
39.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10139120
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214458 |
500 ml | 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck |
43.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10772512
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03211122 |
24 mL | NS 14/23 collo laterale, NS 14/23 collo centrale |
23.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10624271
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03211128 |
50 ml | 14/23 NS collo lato, 14/23 NS collo centro |
30.53€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10181991
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214258 |
500 ml | 19/26 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck |
65.67€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- Acc. to DIN 12394
- With side neck at 20° angle
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Ground joint features high taper accuracy and excellent tightness
Specifications
Vetro borosilicato Duran™, Duran Glass | |
Rotondo |