Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Burette Stopcock Lateral
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Burette 2 to 10 mL
Burette 25 mL
Burette 50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With glass key
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Burette 2 to 10 mL |
| Materiale | Glass |
| Include | Glass Key |
| Valvola di chiusura | Lateral |
| Tipo | Buret |