Learn More
SCAT Bottiglia da laboratorio rotonda marrone DURAN™
Codice prodotto. 10675205 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL45
NS29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10675205
Marca: SCAT 501125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie da laboratorio in vetro borosilicato per laboratori con i più alti requisiti di qualità in termini di resistenza, comportamento termico e lunga durata.
  • Elevata resistenza alle influenze chimiche
  • Eccellente comportamento termico fino a 140°C
  • Lunga durata grazie all'elevata lavorazione
  • Completamente autoclavabile a 121 o 134°C
  • In varie dimensioni, forme e colori del filo
  • A scelta con collo rettificato o con ampia apertura del collo
  • Varianti con rivestimento protettivo disponibili
  • Incl. tappo a vite blu in PP
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Colore Clear
Descrizione DURAN Laboratory bottle
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Sterilità Non sterile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL45
Closure Included Sì
Monouso Riutilizzabile
Graduated Sì
Bocca Filettato
Forma Round
Product Type Bottiglia da laboratorio