Descrizione
- Elevata resistenza alle influenze chimiche
- Eccellente comportamento termico fino a 140°C
- Lunga durata grazie all'elevata lavorazione
- Completamente autoclavabile a 121 o 134°C
- In varie dimensioni, forme e colori del filo
- A scelta con collo rettificato o con ampia apertura del collo
- Varianti con rivestimento protettivo disponibili
- Incl. tappo a vite blu in PP
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Colore | Clear |
| Descrizione | DURAN Laboratory bottle |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Sterilità | Non sterile |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL45 |
| Closure Included | Sì |
| Monouso | Riutilizzabile |
| Graduated | Sì |
| Bocca | Filettato |
| Vedi altri risultati |