Learn More
SCAT Bottiglia da laboratorio rotonda marrone DURAN™
Codice prodotto. 17704884 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL45
NS29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni filettatura (sistema metrico) unitSize
17704884 1000 mL NS29/32 Pezzo
10719655 2000 mL GL45 Pezzo
10675205 5000 mL GL45 Pezzo
3 options
Codice prodotto. 17704884
Marca: SCAT 501122
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie da laboratorio in vetro borosilicato per laboratori con i più alti requisiti di qualità in termini di resistenza, comportamento termico e lunga durata.
  • Elevata resistenza alle influenze chimiche
  • Eccellente comportamento termico fino a 140°C
  • Lunga durata grazie all'elevata lavorazione
  • Completamente autoclavabile a 121 o 134°C
  • In varie dimensioni, forme e colori del filo
  • A scelta con collo rettificato o con ampia apertura del collo
  • Varianti con rivestimento protettivo disponibili
  • Incl. tappo a vite blu in PP
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Colore Clear
Descrizione DURAN Laboratory bottle
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Sterilità Non sterile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) NS29/32
Finitura collo Ground neck
Closure Included Sì
Monouso Riutilizzabile
Graduated Sì
Bocca Non molato Largo
Forma Round
Product Type Bottiglia da laboratorio