Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Crystallizing Dish, without spout
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11776592 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
40 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
3500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11776592
Marca: DWK Life Sciences 213135906
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The flat shape as well as the flat bottom of the crystallizing dish allow an even evaporation of solvents and thus the crystallization of solids from solutions and suspensions.
Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work.
  • Flat and wide shape allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Large ground base
  • Spout for clean pouring
  • Fired-on, highly durable white ceramic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Crystallization; Preparation of concentrated solutions; Available with spout DIN 12 338 or without spout DIN 12 337
N. per confezione 10/Pk.
Diametro (sistema metrico) 190 mm