Learn More
DWK Life Sciences Dischi per cristallizzazione DURAN™ con beccuccio
Codice prodotto. 10759101 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 l
Diametro (sistema metrico):
190 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10759101
Marca: DWK Life Sciences 213115904
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
An excellent option for crystallization, heating and cooling baths and microscale experiments in the laboratory.
  • Acc. to DIN 12338
  • Transparent with labelling patch
  • Glass Type I/neutral glass as per USP, EP and JP
  • Autoclavable
  • Available in a range of capacities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 2 l
Materiale Glass
Forma Round
Tipo Disco per cristallizzazione con beccuccio
Altezza (sistema metrico) 90 mm
Diametro (sistema metrico) 190 mm