Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Culture Media Bottle, straight rim, for use with glass caps
Codice prodotto. 15201749 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15201749
Marca: DWK Life Sciences 214314401
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Culture bottles are suitable for attaching culture media.
Microbiology is an important field of biology and medicine and deals with microorganisms (bacteria, fungi, protozoa or viruses) and their habitats and conditions. For this purpose, it is essential to produce pure culture media on which the corresponding microorganisms can grow. Irradiation of the media with IR or UV light can accelerate the growth of the cultures. Culture bottles have large bottom surfaces that are as flat as possible so that the layer thickness of the medium is uniformly high. The straight necks of the bottles allow Kapsenberg and metal caps to be inserted.
  • The straight rim permits the use of glass caps
  • Fired-on, highly durable white print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Da utilizzare con (applicazione) Media preparation and cultivation; Preparation of cultures; Liquid culture
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Quantità 10/Pk.
Diametro (sistema metrico) 83 mm
Autoclavabile Autoclavable
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.