missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Culture Media Bottle, straight rim, for use with glass caps

Codice prodotto. p-7189132 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15201749

Marca: DWK Life Sciences 214314401

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Culture bottles are suitable for attaching culture media.

Microbiology is an important field of biology and medicine and deals with microorganisms (bacteria, fungi, protozoa or viruses) and their habitats and conditions. For this purpose, it is essential to produce pure culture media on which the corresponding microorganisms can grow. Irradiation of the media with IR or UV light can accelerate the growth of the cultures. Culture bottles have large bottom surfaces that are as flat as possible so that the layer thickness of the medium is uniformly high. The straight necks of the bottles allow Kapsenberg and metal caps to be inserted.

  • The straight rim permits the use of glass caps
  • Fired-on, highly durable white print
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità (sistema metrico) 500 mL
Da utilizzare con (applicazione) Media preparation and cultivation; Preparation of cultures; Liquid culture
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Quantità 10/Pk.
Diametro (sistema metrico) 83 mm
Autoclavabile Autoclavable
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato