Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Engler Flask, with beaded rim, side outlet
Engler Distilling Flasks is used for the atmospheric distillation of petroleum products.
352.00€ - 423.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Atmospheric distillation of petroleum products; Heating |
N. per confezione | 10/Pk. |
Autoclavabile | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12653721
|
DWK Life Sciences
216532807 |
125 mL |
423.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11800700
|
DWK Life Sciences
216532404 |
100 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15201789
|
DWK Life Sciences
216532901 |
150 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Abdominal vessels are called flasks in the laboratory and, in addition to beakers, are other universally applicable vessels. They are used e.g. for distillation or for heating liquids. In addition to the commonly used multi-neck flasks, Engler flasks can also be used for distillations. This type of distillation flask has a fixed side arm which is attached to the neck of the flask. Via this side arm, the steam is led into a cooler where it finally condenses to the distillate. Thermometers can be introduced via the neck of the flask.
- The beaded rim allows precise pouring
- Fired-on, highly durable white ceramic
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Atmospheric distillation of petroleum products; Heating | |
10/Pk. | |
Yes |