Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyer Flask, with standard ground joint
Codice prodotto. 10385051 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Dimensioni filo:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10385051
Marca: DWK Life Sciences 241931709
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Erlenmeyer flasks with standard ground joint allow, among other things, the storage of a solution through the tight closure of the vessel.
Due to their large footprint, Erlenmeyer flasks are suitable, for example, for preparing solutions and storing them. The additional grinding allows a tight closure of the vessel.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white print
  • Easy mixing due to conical form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) base 51 mm
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Mixing several components; Diluting solutions; Measuring liquid amounts; Heating; Volume sizes 50 mL (NS 24/29), 100 mL (NS 24/29), 200 mL (NS 29/32), 250 mL (NS 45/40), 300 mL (NS 29/32), 500 mL (NS 45/40) and 1000 mL (NS 45/40) are not according to DIN ISO
N. per confezione 10/Pk.
Dimensioni filo NS 19/26