Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matracci di Erlenmeyer Duran™ con giunto conico smerigliato
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 ml
500 mL
1000 mL
Giunto rastremato standard:
NS19/26
NS29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 4797
- With scale (approx. volume/mL)
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4797 |
| Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Include | Con scala (volume/ml appr.), con etichetta scrivibile |
| Giunto rastremato standard | NS29/32 |
| Graduated | Yes |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 79 mm |