missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Exhibition glass

Codice prodotto. p-7189396 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
300 mL
600 mL
750 mL
1200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15231769

Marca: DWK Life Sciences 215804805

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Exhibition glasses are used to store materials. The overhead position (glass stands on the closure) and the large glass surface allow a good view into the glass on its contents.

The multitude of different work steps in the laboratory environment demands a multitude of universally applicable glassware. These glass devices usually have a very simple shape and are characterized by their versatility. Exhibition glasses and museum jars are used to store materials and are often used in exhibitions. Here the objects on display can be preserved and then viewed without touching them.

  • Overhead position of the specimen jar
  • Tighter closure due to precise grinding
  • Fired-on, highly durable white ceramic
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità (sistema metrico) 600 mL
Da utilizzare con (applicazione) Exhibition; Storage and transport of solid materials
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Quantità 10/Pk.
Diametro (sistema metrico) 81 mm
Autoclavabile Autoclavable
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato