Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Expansion Adapter, socket/cone
Codice prodotto. 10142021 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Joint Size:
Socket NS 14/23, Cone NS 19/26
Socket NS 14/23, Cone NS 24/29
Socket NS 14/23, Cone NS 29/32
Socket NS 19/26, Cone NS 24/29
Socket NS 19/26, Cone NS 29/32
Socket NS 24/29, Cone NS 29/32
Socket NS 24/29, Cone NS 45/40
Socket NS 29/32, Cone NS 34/35
Socket NS 29/32, Cone NS 45/40
Socket NS 29/32, Cone NS 50/42
Socket NS 29/32, Cone NS 60/46
Socket NS 29/32, Cone NS 71/51
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10142021
Marca: DWK Life Sciences 286543203
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Expansion from sleeve to core.
Adapters are used to connect two components with different NS sizes. DURAN™ expansion pieces allow the connection of a smaller sleeve to a larger core.
  • Expansion pieces allow the connection of a smaller sleeve to a larger core and thus the use of differently sized ground joint components.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10/Pk.
Descrizione articolo Connection of two components with different standard ground joint sizes
Joint Size Socket NS 24/29, Cone NS 45/40