Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extractors
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
200 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dimroth Condenser |
| Product Type | Extractor |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Duran Glass |
| Include | Dimroth condenser |
| Da utilizzare con (applicazione) | For the extraction from solids with solvents |
| Dimensioni filo | GL 14 |