Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni a quattro colli Duran™
Codice prodotto. 10728461
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10728461
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03344458
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Especially made for reactions and can be used to make solutions or hold, contain and collect chemicals. Lenz Laborglasinstrumente™ Round Bottom Four-Neck Flasks are manufactured from durable DURAN™ glass.
  • Acc. to DIN 12392
  • With conical side joints
  • 3 parallel side necks at 90° angle
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12392
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Stile collo A quattro colli
N. per custodia 1 ciascuno
Giunto rastremato standard NS 29/32
Forma del fondo Rotondo
Diametro (sistema metrico) esterno 105 mm