Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni a quattro colli con colli laterali paralleli DURAN™
Codice prodotto. 11983401
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 ml
3000 mL
4 L
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11983401
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03348458
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Especially made for reactions with necks for easy addition of measurement tools. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Four-Neck Round Bottom Flasks with Parallel Side Necks are manufactured from durable DURAN glass.
  • Acc. to DIN 12392
  • Conical ground joints
  • With inscription label
  • Necks at 90° angle
  • Available in a range of capacities
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Giunto a bussola 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck
Forma del fondo Round