Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni a quattro colli con colli laterali paralleli DURAN™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 ml
3000 mL
4 L
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acc. to DIN 12392
- Conical ground joints
- With inscription label
- Necks at 90° angle
- Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Giunto a bussola | 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck |
| Forma del fondo | Round |