Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Gas Sampling Tube
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
350 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Duran Glass |
| Tipo | Gas Sampling Tube |
| Include | Nozzle GL14 Thread and septa |
| Certificazione/Conformità | DIN 12473-1 |
| Quantità | 1 Pack |