Learn More
DWK Life Sciences Flaconi da laboratorio in vetro DURAN™ GL 45 senza tappo a vite in PP e anello antigoccia
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Con graduazione e filettatura DIN
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Vetro |
| Altezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 136 mm |