Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Conical Centrifuge Tubes
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
167 mm
203 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Borosilicate glass
- Conical bottom
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM D91 |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| N. per confezione | 1 |
| Forma | Cylindrical |
| Lunghezza (sistema metrico) | 203 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Graduated | Yes |
| Product Type | Centrifuge Tube |
| RCF max | 700 x g |