Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Columns acc. to Hempel
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200mm
300mm
500mm
Include:
Fixed Vacuum Jacket
NS Socket and Cone
NS Socket and Cone, Removable Glass jacket
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Include | NS Socket and Cone, Removable Glass jacket |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300mm |
| Tipo | Columns acc. to Hempel |
| Materiale | Duran Glass |
| Quantità | 1Each |